Drucken

4-(Trimethylsilyl)-3-butin-1-ol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

OR936873-25G
APOSOR936873-25GEA 142 EUR
APOSOR936873-25G
4-(Trimethylsilyl)-3-butin-1-ol 95%
4-(Trimethylsilyl)-3-butin-1-ol
Formel: C₇H₁₄OSi
MW: 142.27 g/mol
Siedepunkt: 97…98 °C
Dichte: 0.854 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190217
CAS-Nummer: 2117-12-6
UN: 1993
ADR: 3 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR