Drucken
4-(Trimethylsilyl)morpholin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
OR936934-25G OR936934-100G
APOSOR936934-25GEA 102 EUR
APOSOR936934-25G APOSOR936934-100G
4-(Trimethylsilyl)morpholin 97%
4-(Trimethylsilyl)morpholin
Formel: C₇H₁₇NOSi
MW: 159.30 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010098
CAS-Nummer: 13368-42-8