Drucken

4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

PC1950-1KG PC1950-250G PC1950-5KG
APOSPC1950-1KGEA 36.4 EUR
APOSPC1950-1KG APOSPC1950-250G APOSPC1950-5KG
4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid 98%
4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225.55 g/mol
Siedepunkt: 220…223 °C
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 101 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007084
CAS-Nummer: 121-17-5
UN: 2307
ADR: 6.1 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR