1,1,1-Trifluoro-3-methylpentane
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
PC450075-5G
APOSPC450075-5GEA
0
EUR
APOSPC450075-5G
1,1,1-Trifluoro-3-methylpentane
1,1,1-Trifluoro-3-methylpentane
Formel:
C₆H₁₁F₃ MW: 140.147 g/mol Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18074323 CAS-Nummer: 20733-01-1 |