Drucken
Lithiumfluorid 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
PC4990R-100G
APOSPC4990R-100GEA 647 EUR
APOSPC4990R-100G
Lithiumfluorid 99.99%
Lithium fluoride
Formel: FLi
MW: 25.94 g/mol
Siedepunkt: 1680 °C
Melting Pt: 845 °C
Dichte: 2.635 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011090
CAS-Nummer: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05553