Drucken
Anti-TMEM107 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Aviva Systems Biology
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
ARP50065_P050
AVIVARP50065_P050EA 401 EUR
AVIVARP50065_P050
Anti-TMEM107 Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
Type: Primary
Antigen: TMEM107 (transmembrane protein 107)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Order Now