Drucken
Anti-ZNF486 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Aviva Systems Biology
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
ARP51696_P050
AVIVARP51696_P050EA 401 EUR
AVIVARP51696_P050
Anti-ZNF486 Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
Type: Primary
Antigen: ZNF486 (zinc finger protein 486)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human