Drucken
Anti-GCLM Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Aviva Systems Biology
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
ARP54624_P050
AVIVARP54624_P050EA 401 EUR
AVIVARP54624_P050
Anti-GCLM Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
Type: Primary
Antigen: GCLM (glutamate-cysteine ligase, modifier subunit)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Order Now