Drucken

2-Iodtoluol ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

B22697.14 B22697.22 B22697.36
B22697.14EA 39.3 EUR
B22697.14 B22697.22 B22697.36
2-Iodtoluol ≥98%
2-Iodtoluol

Purity: 98% CAS No.: 615-37-2 Molecular Formula: C7H7I Formula Weight: 218.04 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.6090 Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 1634294 MDL No.: MFCD00001042

Formel: C₇H₇I
MW: 218.04 g/mol
Siedepunkt: 210…212 °C
Dichte: 1.713
Flash-Pt: 90 °C (194 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001042
CAS-Nummer: 615-37-2
EINECS: 210-422-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR