Drucken

N-Boc-glycin (Boc-Gly-OH)

Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

4001229.0100 4001229.0500 4001229.1000
BACE4001229.0100EA 0 EUR
BACE4001229.0100 BACE4001229.0500 BACE4001229.1000
N-Boc-glycin (Boc-Gly-OH)
N-Boc-glycin (Boc-Gly-OH)
Formel: C₇H₁₃NO₄
MW: 175.2 g/mol
MDL Number: MFCD00002690
CAS-Nummer: 4530-20-5
EINECS: 224-864-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR