Drucken
Sulpho-SMPB (Sulphosuccinimidyl 4-(4-maleimidophenyl)butyrate)
Lieferant: G Bioscienes
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
BC24
BC24EA 716 EUR
BC24
Sulpho-SMPB (Sulphosuccinimidyl 4-(4-maleimidophenyl)butyrate)
Sulpho-SMPB (Sulphosuccinimidyl 4-(4-maleimidophenyl)butyrate)
Sulfo succinimidyl 4-(ρ-maleimidophenyl) butyrate
Formel: C₁₈H₁₅N₂O₉S·Na
MW: 458.374 g/mol
MDL Number: MFCD00054981
CAS-Nummer: 92921-26-1
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d35fb02e667f08aab255a645a93d307f73e03d1a&vid=d35fb02e667f08aab255a645a93d307f73e03d1a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Spacer Arm (Å) 14.5
Reactive Toward Primary Amine + Sulfhydryl
Membrane Permeable No
Water Soluble Yes
Cleavable/ Reversible No