Drucken
Spritzen, 3-teilig, BD Emerald™
Lieferant: BECTON DICKINSON MEDICAL
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
307727UK 307733
BDAM307727UKEA 157 EUR
BDAM307727UK BDAM307733
Spritzen, 3-teilig, BD Emerald™
Spritzen Spritzen, medizinisch
Sterile, dreiteilige Einmalspritze mit Spritzenzylinder und Kolbenstange aus PP und latexfreiem Dichtungsring. Spritzen mit Luer-Ansatz mit oder ohne Kanüle.
  • Transparenter Zylinder und grüner Dichtungsring für eine einwandfreie Sicht auf den Spritzeninhalt
  • Spezielles Silikongleitmittel sorgt dafür, dass der Kolben sanft und gleichmäßig gleitet
  • Absolut dicht, selbst unter hohem Druck
  • Sterilisiert mit Ethylenoxid
Verpackung: Einzeln verpackt in Blisterfolie und für medizinische Anwendungen geeignetem Papier.