Drucken
Serum-Trennröhrchen, SST™ II Advance, BD Vacutainer®
Lieferant: BECTON DICKINSON MEDICAL
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
367957 367955 367953 367954 367956 367958 368879 366882 368969 368965 366444_U 368966 368970
BDAM367957EA 49.7 EUR
BDAM367957 BDAM367955 BDAM367953 BDAM367954 BDAM367956 BDAM367958 BDAM368879 BDAM366882 BDAM368969 BDAM368965 BDAM366444_U BDAM368966 BDAM368970
Serum-Trennröhrchen, SST™ II Advance, BD Vacutainer®
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
PET, klar.
  • Silica (Gerinnungsaktivator)/Gel
  • Stabile Barriere zwischen Serum und Blutkuchen, daher bessere Analytenstabilität
  • Bessere Probenqualität
  • Optimierung des Workflows: Kurze Zentrifugationszeit, Probenbearbeitung und Archivierung im Primärröhrchen
  • Keine Verwechslungsmöglichkeit durch Verwendung von Sekundärröhrchen
Während der Zentrifugation der BD Vacutainer® SST™ II Advance Röhrchen setzt sich ein inertes Gel zwischen Serum und Blutkuchen und verhindert so die Kontamination des Serums mit den abgetrennten Zellbestandteilen. Beispielsweise muss das Serum für einige Analyten wie Kalium, Phosphor und Glucose innerhalb weniger Stunden von den Zellen getrennt werden, da sonst die Messwerte signifikant verfälscht werden. Mit den BD SST™ II Advance Röhrchen sind Routine-Analyten der klinischen Chemie wie Kalium und Glucose noch nach einer Woche Lagerung bei 2-8ºC stabil. Auch in der speziellen Chemie zeigen klinische Studien eine hervorragende Analytenstabilität mit dem in BD SST™ II Advance verwendeten Acrylgel, mit einer Wiederfindung von >90% der getesteten Medikamente und anderen Spezialanalyten (Proteine/Peptide, Steroide und Vitamine).