Drucken
Glucose and lactate determination tubes, BD Vacutainer®
Lieferant: BECTON DICKINSON MEDICAL
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
368920UK 368920 368521 368521UK
BDAM368920UKEA 189 EUR
BDAM368920UK BDAM368920 BDAM368521 BDAM368521UK
Glucose and lactate determination tubes, BD Vacutainer®
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
Glass, clear.
  • With label
  • Hemogard™ closure
These tubes used for the determination of blood sugar are available with two different additives fluoride and iodoacetate.