Drucken
Digitale Refraktometer, RFM900-T
Lieferant: BELLINGHAM STANLEY
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
19-60-61-181 19-60-61-182 19-60-61-191 19-70-61-181 19-70-61-182 19-70-61-191 19-60 19-70
635-0738EA 12500 EUR
635-0738 635-0739 635-0740 635-0742 635-0743 635-0744 BELL19-60 BELL19-70
Digitale Refraktometer, RFM900-T
Refraktometer Tischrefraktometer
Die RFM900-T eignen sich für die chemische, petrochemische, Pharma-, Aroma- und Parfümindustrie sowie für die akademische Forschung.
  • Verschüttungen werden durch die schräge Form und die Auslaufsperre aus PEEK begrenzt
  • Hochauflösendes Touchscreen-Display
  • USB- und Ethernet-Anschlüsse
Die Prismenschale ist so geformt, dass sie eine ausreichende Probenmenge für die Messung aufnehmen kann und gleichzeitig eine ausreichend große Oberfläche für eine schnelle Temperaturstabilisierung besitzt.
SMART Temperaturstabilität, Benutzeridentifizierung per RFID und anwendungsspezifische vorprogrammierte Methoden vereinfachen Routineanalysen in der Pharma- und petrochemischen Industrie.
Nach umfassender Beratung mit Pharmaherstellern wurde die integrierte Software der Instrumente der Serie RFM900-T optimiert, um nicht nur die Anforderungen der FDA Regulation 21 CFR Part 11 zu erfüllen, sondern auch die anspruchsvollen Anforderungen der Pharmahersteller an die Datenintegrität (DI).
Für die Petrochemie; gemäß verschiedenen ASTM-Methoden;
Wesentliche Merkmale: Weiter Messbereich – Kalrez®-Dichtung zum Schutz vor aromatischen Proben - Vorprogrammierte Methoden für Erdölanwendungen - Speichern von mehr als 8000 Messwerten
Zertifizierungen: US/EP/BP/JP. FDA 21 CFR Part 11. ASTM D 2140.
Bestellinformation: Kann mit Zusatzoptionen ausgestattet werden (siehe „Zubehör“). Validierungsdokumentation (IQ/OQ/PQ) ist auf Anfrage erhältlich.
Lieferumfang: Lieferung mit zwei RFID-Tags, einer Bedienungsanleitung, ein Konformitätszertifikat und einem Netzkabel. EU-, UK- und US-Stecker werden mit dem Gerät geliefert, CH- und Dänische Stecker müssen separat bestellt werden.