Langzeit Option fr fr Coriolis micro Verlngert die Dauer der Probennahme um bis zu 6 Stunden Bioaerosol Probennahme mit dem Coriolos micro ist begrenzt auf bis zu 10 min., da eine natrliche Verdunstung whrend der Probennahme stattfindet. Die Lan 1 * 1 ST
Lieferant: BERTIN
Langzeit Option fr fr Coriolis micro Verlngert die Dauer der Probennahme um bis zu 6 Stunden Bioaerosol Probennahme mit dem Coriolos micro ist begrenzt auf bis zu 10 min., da eine natrliche Verdunstung whrend der Probennahme stattfindet. Die Lan 1 * 1 ST