Drucken
Sacrum and coccyx
Lieferant: Binhold, Paul Lehrmittel
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
1000139
BINH1000139EA 71 EUR
BINH1000139
Sacrum and coccyx
Modelle Humanbiologie
Study the anatomy of the human skeleton in detail with 3B skeletal models! This high quality model details the human sacrum and coccyx.
  • Completely assembled
Dimensions: 20×15×15 cm
Weight: 0,2 kg