Drucken

N,N-Diethyl-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline 97%

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

BD01394703-50M
BLDPBD01394703-50MEA 98 EUR
BLDPBD01394703-50M
N,N-Diethyl-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline 97%
N,N-Diethyl-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formel: C₁₅H₂₃NSi
MW: 245.4353 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
CAS-Nummer: 562813-15-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR