Drucken

3-Chinolincarbonsäure 98%

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

BD0396-25G
BLDPBD0396-25GEA 61 EUR
BLDPBD0396-25G
3-Chinolincarbonsäure 98%
3-Chinolincarbonsäure

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formel: C₁₀H₇NO₂
MW: 173.17 g/mol
Siedepunkt: 345
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006770
CAS-Nummer: 6480-68-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR