Drucken

2-Fluor-p-toluonitril 98%

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

BD10971-5G
BLDPBD10971-5GEA 21 EUR
BLDPBD10971-5G
2-Fluor-p-toluonitril 98%
2-Fluor-p-toluonitril

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formel: C₈H₆FN
MW: 135.14 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094311
CAS-Nummer: 85070-67-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR