Drucken

Ethylenglycol 99%

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

BD129702-500G
BLDPBD129702-500GEA 10 EUR
BLDPBD129702-500G
Ethylenglycol 99%
Ethylenglycol

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formel: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07 g/mol
Melting Pt: -13
Flash-Pt: 116
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002885
CAS-Nummer: 107-21-1
Merck Index: 13,03832

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR