Drucken

Nicotinamide-N-oxide 98%

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

BD144698-100G
BLDPBD144698-100GEA 136 EUR
BLDPBD144698-100G
Nicotinamide-N-oxide 98%
Nicotinamide-N-oxide

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.13 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006202
CAS-Nummer: 1986-81-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR