Drucken

N,N-Dimethyl-4-boronobenzolsulfonamid 95%

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

BD209543-10G
BLDPBD209543-10GEA 588 EUR
BLDPBD209543-10G
N,N-Dimethyl-4-boronobenzolsulfonamid 95%
N,N-Dimethyl-4-boronobenzolsulfonamid

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formel: C₈H₁₂BNO₄S
MW: 229.06 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06659849
CAS-Nummer: 486422-59-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR