Drucken

1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon) 97%

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

BD21243-100G
BLDPBD21243-100GEA 23 EUR
BLDPBD21243-100G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon) 97%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon)

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formel: C₁₀H₁₀O
MW: 146.19 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001688
CAS-Nummer: 529-34-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR