(S)-(-)-β-Citronellol 95%
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
|
BD218718-500G
BLDPBD218718-500GEA
652
EUR
BLDPBD218718-500G
(S)-(-)-β-Citronellol 95%
(S)-(-)-β-Citronellol
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₀H₂₀O MW: 156.27 g/mol Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00063214 CAS-Nummer: 7540-51-4 |