Drucken

Ethyl-2-methoxyisonicotinat 97%

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

BD236512-1G
BLDPBD236512-1GEA 42 EUR
BLDPBD236512-1G
Ethyl-2-methoxyisonicotinat 97%
Ethyl-2-methoxyisonicotinat

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formel: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.1900 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11504865
CAS-Nummer: 105596-61-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR