Drucken

DL-Serin 98+%

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

BD33125-25G
BLDPBD33125-25GEA 6 EUR
BLDPBD33125-25G
DL-Serin 98+%
DL-Serin

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formel: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Siedepunkt: 395
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064223
CAS-Nummer: 302-84-1
Merck Index: 13,08534

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR