Drucken

2-Iodtoluol 98% stabilisiert

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


Stabilization: Stabilisiert mit Kupferspan

BD34313-10G
BLDPBD34313-10GEA 9 EUR
BLDPBD34313-10G
2-Iodtoluol 98% stabilisiert
2-Iodtoluol

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formel: C₇H₇I
MW: 218.04 g/mol
Siedepunkt: 211
Flash-Pt: 90
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001042
CAS-Nummer: 615-37-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR