Drucken

Fmoc-4-methyl-DL-tryptophan 95%

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

BD555733-100MG
BLDPBD555733-100MGEA 124 EUR
BLDPBD555733-100MG
Fmoc-4-methyl-DL-tryptophan 95%
Fmoc-4-methyl-DL-tryptophan

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formel: C₂₇H₂₄N₂O₄
MW: 440.5 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09750499
CAS-Nummer: 1219279-39-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR