Drucken

2,3,4-Trihydroxybenzaldehyd 98%

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

BD64993-1G
BLDPBD64993-1GEA 6 EUR
BLDPBD64993-1G
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyd 98%
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formel: C₇H₆O₄
MW: 154.12 g/mol
Siedepunkt: 332
Melting Pt: 159
Dichte: 1.054
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003325
CAS-Nummer: 2144-08-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR