Drucken

D(-)-Luciferin

Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

54568-1 54568-2 54568-3
BMOL54568-1EA 0 EUR
BMOL54568-1 BMOL54568-2 BMOL54568-3
D(-)-Luciferin
D(-)-Luciferin
Formel: C₁₁H₈N₂O₃S₂
MW: 280.3228 g/mol
MDL Number: MFCD00042929
CAS-Nummer: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR