Drucken
Clamps, three pronged
Lieferant: BOCHEM
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
5566
BOCH5566EA 138 EUR
BOCH5566
Clamps, three pronged
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Three pronged clamps made of aluminium.
  • Fingers of the clamps are coated with PVC to protect clamped items