Drucken
Thermometer clamp, with swivelling bosshead
Lieferant: BOCHEM
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
5621
BOCH5621EA 35.9 EUR
BOCH5621
Thermometer clamp, with swivelling bosshead
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
These chromium plated clamps are used for holding thermometers (Ø 6 to 15 mm). Swivelling bosshead (Ø 16,5 mm) can be rotated and locked at any angle (0 to 360°).