Drucken
Bosshead, swivel-type, GIROFIX
Lieferant: BOCHEM
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
5651
BOCH5651EA 50.6 EUR
BOCH5651
Bosshead, swivel-type, GIROFIX
Klemmen Stativmuffen
Swivel-type bosshead made of chrome plated aluminium.
  • For rods up to Ø 15 mm
  • Angle: 0 + 360°
  • Thread: 8