Drucken
Spender für Handreiniger, Eurospender 1 Plus Touchless
Lieferant: Hartmann Bode
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
981227 981234
BODL981227EA 224 EUR
BODL981227 BODE981234
Spender für Handreiniger, Eurospender 1 Plus Touchless
Seifen- und Flüssigseifenspender
Diese flexibel einsetzbaren, anwenderfreundlichen Spender zur Wandbefestigung sind mit einem modernem Infrarot-Sensorsystem ausgestattet und erlauben die berührungslose Entnahme von Handdesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen. Damit bieten die Spender optimale Voraussetzungen für eine hohe Anwenderakzeptanz und einen zusätzlichen Schutz vor Kontaminationen.
  • Robuste Metallspender, die selbst stärkeren Belastungen standhalten und hohen Hygieneanforderungen gerecht werden
  • Wirtschaftliche Dosierung und höhere Anwenderakzeptanz
  • Einfacher Pumpenwechsel durch Frontentnahme
  • Alle marktüblichen Falschen einsetzbar, einfacher und schneller Flaschenwechsel
  • Akkustisches Signal gibt Auskunft über Batteriestand
Bestellinformation: Inkl. Befestigungsmaterial und Montage-/Bedienungsanleitung.
Lieferumfang: Zubehör und Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr lokales Avantor Kundendienstzentrum.