Drucken
Reaktionsgefäß mit Planflansch, BOLA
Lieferant: Bohlender
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
B320-01
BOHLB320-01EA 1050 EUR
BOHLB320-01
Reaktionsgefäß mit Planflansch, BOLA
Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße, Becherform
PFA, durchscheinend.
  • Temperaturbeständigkeit von −200 bis +250 °C
  • Sehr gut Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-konform
Flacher Boden, nicht porös, große Öffnung. Kann über Thermostate oder eine elektrische Heizhaube beheizt werden oder zum Rühren mit einem beheizbaren Magnetrührer und einem PTFE-ummantelten Magnetrührstab verwendet werden.