Drucken
Eintauch-Siebe, BOLA
Lieferant: Bohlender
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
H997-03
BOHLH997-03EA 104 EUR
BOHLH997-03
Eintauch-Siebe, BOLA
Probenehmer Probenschöpfer
Nicht poröse Eintauch-Siebe zum Waschen, Spülen oder Eintauchen von Feststoffen.
  • Gute Temperaturbeständigkeit von −200 bis +250 °C
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Maschenweite im Boden (1,0x1,0 mm) und ein feststehender Stiel
Zur Verwendung in aggressiven oder reinen Substanzen geeignet wie Siedesteine und -bälle.
Zertifizierungen: FDA-konform.