Drucken
Winkel-Absperrhahn, b.safe
Lieferant: Bohlender
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
R1201-05
BOHLR1201-05EA 184 EUR
BOHLR1201-05
Winkel-Absperrhahn, b.safe
Hähne
90° Winkelstück. Knickfreie Befestigung von b.safe Waste Tubes an b.safe Waste Caps Integrierter Absperrhahn mit Küken aus PTFE-EX zur Unterbrechung des Durchflusses am b.safe Waste Tubes bei Kanister-Tausch oder Entleerung.
  • Aus ableitfähigem PE-EX
  • Fest montierte Überwurfmutter aus PPS-EX mit Innengewinde GL 25
  • Äußere Abmessung: 34×52×102 mm
Knickfreie Befestigung von b.safe Waste Tubes an b.safe Waste Caps GL 25. Vermeiden von Nachtropfen aus dem b.safe Waste Tubes beim Austausch voller Sammelbehälter.