Drucken
Pipettenschale / Schubladeneinsatz
Lieferant: Brand
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
28305
BRND28305EA 46.7 EUR
BRND28305
Pipettenschale / Schubladeneinsatz
Schalen/Schüsseln/Töpfe Pipettenschalen
Pipettenschale aus weißem PVC.
  • Mit vier langen Fächern
  • Für ca. 30 Messpipetten (1 - 20 ml)