Drucken
Silikonpaste
Lieferant: Brand
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
61605
BRND61605EA 35.3 EUR
BRND61605
Silikonpaste
Schmiermittel
Zum Fetten von Schliffverbindungen
  • Niedrigviskos
  • Gebrauchstemperatur -40 bis +160°C