Drucken
Dosen mit Schraubverschluss
Lieferant: Brand
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
62310
BRND62310EA 149 EUR
BRND62310
Dosen mit Schraubverschluss
Dosen Dosen, Universal
PP, durchscheinend.
  • Konische Form
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Ideal zur Sammlung, Lagerung und Transport von Proben.