Drucken
Anti-TRAF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: BosterBio
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
A00424
BSBTA00424EA 552 EUR
BSBTA00424
Anti-TRAF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
Rabbit IgG polyclonal antibody for TRAF3 detection. Tested with WB, Direct ELISA in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: TRAF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat