Drucken
Anti-POLR2A Polyclonal Antibody
Lieferant: BosterBio
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
A01029
BSBTA01029EA 552 EUR
BSBTA01029
Anti-POLR2A Polyclonal Antibody
Antikörper
Rabbit IgG polyclonal antibody for POLR2A detection. Tested with IHC-P, Direct ELISA in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: POLR2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat