Drucken
Anti-ST7 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: BosterBio
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
A07235
BSBTA07235EA 552 EUR
BSBTA07235
Anti-ST7 Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
Rabbit IgG polyclonal antibody for Suppressor of tumorigenicity 7 protein(ST7) detection. Tested with WB in Human.
Type: Primary
Antigen: ST7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human