Drucken
Reinraum-Fingerlinge, Nitril, QRP® 9C
Lieferant: BASAN
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
100257 100258 100259
BSNC100257EA 117 EUR
BSNC100257 BSNC100258 BSNC100259
Reinraum-Fingerlinge, Nitril, QRP® 9C
Fingerlinge Fingerlinge, Nitril
Diese gerollten Einweg-Fingerlinge bestehen zu 100% aus Nitril, einer bevorzugten Alternative zum herkömmlichen Naturkautschuk-Latex. Sie sind ideal für Situationen, in denen EOS/ESD ein Anliegen ist. Typische Anwendungen umfassen Luftfahrtelektronik, Schifffahrts-/Verbraucherelektronik, Fertigung von integrierten Schaltkreisen, Drahtbonden, Montage-/Reparaturarbeiten SMT/PWB-Montagen und diskrete Bauelemente.
  • Antistatisch, ungepudert
  • Vollkommen frei von Latex und Latexproteinen
  • Zur Verwendung mit statisch empfindlichen Geräten der Klasse II (
More Product Information