Drucken
Ergonomischer Aluminiumstiel, 31mm, 1310mm, blau. Extrem robuster und ergonomischer Stiel. Gerundete Spitze, kann aufgehngt werden. Sollte nicht zusammen mit sure- oder chlorhaltigen Mitteln verwendet werden. Gut geeignet fr Farbkodierung. 1 * 1 ST
Lieferant: BASAN
Ergonomischer Aluminiumstiel, 31mm, 1310mm, blau. Extrem robuster und ergonomischer Stiel. Gerundete Spitze, kann aufgehngt werden. Sollte nicht zusammen mit sure- oder chlorhaltigen Mitteln verwendet werden. Gut geeignet fr Farbkodierung. 1 * 1 ST