Drucken
Genistein
Lieferant: BIO SOURCE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
PHZ1074
BSOUPHZ1074EA 0 EUR
BSOUPHZ1074
Genistein
Genistein
Formel: C₁₅H₁₀O₅
MW: 270.24 g/mol
Melting Pt: 297…298 °C
MDL Number: MFCD00016952
CAS-Nummer: 446-72-0
EINECS: 207-174-9