Drucken
Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MQ200
C6152-25G
C6152-25GEA 456 EUR
C6152-25G
Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure), Sigma-Aldrich®
Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure)
Formel: C₂₂H₂₀O₁₃
MW: 492.389 g/mol
MDL Number: MFCD00167028
CAS-Nummer: 1390-65-4
EINECS: 215-724-4