Drucken
Anti-BLT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Cayman Chemical
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
120114-500
CAYM120114-500EA 418 EUR
CAYM120114-500
Anti-BLT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
Type: Primary
Antigen: BLT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human, Mouse