Drucken

Propidiumiodid

Lieferant: CAYMAN
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

14289-10 14289-25 14289-50 14289-100
CAYM14289-10EA 43 EUR
CAYM14289-10 CAYM14289-25 CAYM14289-50 CAYM14289-100
Propidiumiodid
Propidiumiodid
Formel: C₂₇H₃₄I₂N₄
MW: 668.4 g/mol
MDL Number: MFCD00011921
CAS-Nummer: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR